Learn More
Ginkgolide C, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494887
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16494887 50 mg 50mg
16479098 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16494887 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0785
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Ginkgolide C is a flavone isolated from Ginkgo biloba leaves, possessing multiple biological functions, such as decreasing platelet aggregation and ameliorating Alzheimer disease.
Ginkgolide C is a flavone isolated from Ginkgo biloba leaves, possessing multiple biological functions, such as decreasing platelet aggregation and ameliorating Alzheimer disease.
Specifica
Materiale o nome chimico Ginkgolide C
CAS 15291-76-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H24O11
Quantità 50 mg
Sinonimo BN-52022 Ginkgolide-C
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (567.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1C2([C@@](O3)([H])[C@H](O)[C@H]4C(C)(C)C)C4([C@H]5O)[C@](OC5=O)([H])OC2(C3=O)[C@@](O)([C@@H]6C)[C@@]1([H])OC6=O
Molecular Weight (g/mol) 440.4
Peso formulazione 440.4
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only