Learn More
MedChemExpress GIP, human
Product Code. 16471928
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
Unit Size:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16471928 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 16471928 Supplier MedChemExpress Supplier No. HYP0276
 Restricted Item
Spedizione stimata: 30-11-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress GIP, human, a peptide hormone consisting of 42 amino acids, is a stimulator of glucose-dependent insulin secretion and a weak inhibitor of gastric acid secretion. GIP, human acts as an incretin hormone released from intestinal K cells in response to nutrient ingestion.
Spezifikation
CAS 100040-31-1
Content And Storage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
For Use With (Application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Molecular Weight (g/mol) 4983.6 g/mol
Product Type Reference compound
Quantity 5 mg
Shipping Condition Room temperature
Synonym Gastric Inhibitory Peptide (GIP), human
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.