Learn More
MedChemExpress GIP, human
Codice prodotto. 16492739
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16492739 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16492739 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP0276
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress GIP, human, a peptide hormone consisting of 42 amino acids, is a stimulator of glucose-dependent insulin secretion and a weak inhibitor of gastric acid secretion. GIP, human acts as an incretin hormone released from intestinal K cells in response to nutrient ingestion.
Specifica
CAS 100040-31-1
Content And Storage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Peso molecolare 4983.6 g/mol
Product Type Reference compound
Quantità 1 mg
Shipping Condition Room temperature
Sinonimo Gastric Inhibitory Peptide (GIP), human