Learn More
Scat™ Tappi di sicurezza con filettatura TGL 45
Block solvent vapors with ventilation during removal with the Scat™ GL 45 Thread Safety Cap. It also features an air valve that combines valve and filter functions and solvents stay clean and components of solvent mixtures cannot evaporate.
Marca:  Scat™ 107019
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10109392
  • 79.79€ / Pezzo
In Stock 28
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • GL 45 screw thread cap
  • Connector 3.2mm O. D.
  • Includes capillaries
Specifica
Specifica
1 capillare
1 ciascuno
3.2 mm
1 ciascuno
Tappo
Tappo I
Videos