Learn More
BOLA GL-Aeration
Codice prodotto. 15259523
Cambia vista
Click to view available options
0.2 μm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15259523 0.2 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15259523 Fornitore BOLA N. del fornitore N169718
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.80€
    45.93€ / pezzi 1
    Risparmia 12.87€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 16-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
GL-Aeration Filter pore size: 0.20 μm
Filter with PTFE membrane and flexible tubing, screw cap made of PPS for GL threads.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 33 mm
Volume del campione 0,2 μL