Learn More
Sampling Systems™ GL45 Stainless Steel Bottle
Codice prodotto. 17962022 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
17962022 100 mL Pezzo
17972022 500 mL Pezzo
17982022 1 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17962022 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore A886100
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
GL45 stainless steel bottles are ideal for storing liquids and are used across a wide range of industries. The GL45 thread, cap and PTFE sealing ring provide a hermetic seal, protecting the contents from external factors.
  • Made from corrosion resistant 316L stainless steel
  • Includes a widely used GL45 bottle thread
  • Featuring an airtight screw cap with a PTFE sealing ring
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Capacità (sistema imperiale) 3.4 oz.
Colore Silver
Materiale Stainless Steel (316L)
Quantità 1 Bottle
Closure Included
Forma Cilindrico
Fit for Purpose Certified Quality
Altezza (sistema metrico) 89 mm
Product Type Metal Storage Bottle
Materiale chiusura Stainless Steel (316L)
Diametro (sistema metrico) 45 mm
Tipo di chiusura Screw Cap