Learn More
MedChemExpress Glabridin
Codice prodotto. 16458968
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16458968 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16458968 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0393
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
MedChemExpress Glabridin is a natural isoflavan from Glycyrrhiza glabra, binds to and activates PPARγ, with an EC50 of 6115 nM. Glabridin exhibits antioxidant, anti-bacterial, anti-nephritic, anti-diabetic, anti-fungal, antitumor, anti-inflammatory, antiosteoporotic, cardiovascular protective, neuroprotective and radical scavenging activities.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 324.37 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 59870-68-7
Product Type Natural Products
Purezza 99.77%
Solubilità DMSO : 25 mg/mL (77.07 mM∣Need ultrasonic)
Bersaglio PPAR∣Reactive Oxygen Species∣Bacterial