Learn More
Ansell™ Gladiator™ 16-650 Series Heavy Weight Gloves
Codice prodotto. 12680772
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12680772 9 12 paia
11746168 10 Pezzo
12670772 8 12 paia
12650772 10 12 paia
12660772 7 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12680772 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 16650090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.80€
    120.28€ / 12 paia
    Risparmia 1.52€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Designed for light-to-medium stress glass handling. Crinkle finish provides excellent wet and dry grip on slippery surfaces but also protects the hand from sharp edges.
  • Crinkle finish for grip on slipper surfaces and protection from sharp edges
  • Natural rubber coating
  • Cut-and-sewn construction
  • Interlock cotton liner
  • Fully-coated finish
  • Gauntlet cuff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Coating Material Natural Rubber Latex
Colore Green
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free No
Materiale Rubber Latex
Product Type Heavyweight Gloves
Size 9
Stile delle dita Crinkled finish
Da utilizzare con (applicazione) Glass repair and replacement Construction Utilities All food processing applications that have food contact Seafood processing
Colore polso guanto Verde
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Materiale rivestimento interno Interlock Cotton
Rivestimento interno Lined
Quantità 12 paia
Resistente a Good cushioning, good cut resistance
Serie 16-650
Lunghezza (sistema imperiale) 12.2
Lunghezza (sistema metrico) 310