missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glafenine, MedChemExpress

Codice prodotto. 16448646
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16448646 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16448646 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1153
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Glafenine is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), is a non-narcotic analgesic agent, widely used for the treatment of pains of various origins.

Glafenine is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), is a non-narcotic analgesic agent, widely used for the treatment of pains of various origins.

Specifica

Materiale o nome chimico Glafenine
CAS 3820-67-5
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H17ClN2O4
Quantità 100 mg
Sinonimo Glafenin
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (268.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC(O)CO)C1=CC=CC=C1NC2=CC=NC3=CC(Cl)=CC=C23
Molecular Weight (g/mol) 372.8
Peso formulazione 372.8
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.