Learn More
Hecht Karl™ Glass Assistant™ Fermenting Tubes
Codice prodotto. 10318721
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
10 to 11 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10318721 10 to 11 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10318721 Fornitore Hecht Karl™ N. del fornitore 41350010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.00€
    3.42€ / pezzi 1
    Risparmia 2.58€
    43% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Specifica
Materiale Glass
Diametro (sistema metrico) esterno 10 to 11 mm
Overall Length (Metric) 200 mm
Quantità confezione 1 Pack
Product Type Fermenting Tube