Learn More
Hecht Karl™ Sfere in vetro
Codice prodotto. 10439411
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
1 mm
2 mm
4 mm
6 mm
Dimensione della confezione:
1kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
10439411 1 mm 1kg
10359111 2 mm 1kg
10073681 4 mm 1kg
10699421 6 mm 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10439411 Fornitore Hecht Karl™ N. del fornitore 41401001
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro trasparente lucido. Le sfere in vetro Karl Hecht™ sono utilizzabili come sfere di ebollizione, biglie di miscelazione e per colonne di distillazione.
 Spherical, solid, polished glass beads for general laboratory use.
Specifica
Tipo Sfera di vetro
Materiale Vetro
Diametro (sistema metrico) 1 mm
Quantità Confezione da 1 kg