Learn More
Witeg™ Glass Beads
Codice prodotto. 11885125
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11885125 1 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11885125 Fornitore Witeg™ N. del fornitore 1 540 006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.28€
    17.68€ / pezzi 1
    Risparmia 1.60€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Witeg™ Glass Beads as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones.
  • Solid
  • Accessory for laboratory columns
  • Range of diameters: between .5 mm and 8mm
Specifica
Tipo Biglie
Materiale Glass
Diametro (sistema metrico) 6 mm
Quantità 1 kg