Learn More
Witeg™ Sfere di vetro
Descrizione
- Solid
- Accessory for laboratory columns
- Range of diameters: between .5 mm and 8mm
Specifica
Specifica
| Tipo | Biglie |
| Materiale | Glass |
| Diametro (sistema metrico) | 5 mm |
| Quantità | 1 kg |