Learn More
Witeg™ Sfere di vetro
Codice prodotto. 10652905
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4 mm
5 mm
8 mm
da 1.5 a 2 mm
Dimensione della confezione:
1kg
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
10652905 8 mm -
10767375 da 1.5 a 2 mm -
10450975 3 mm 1kg
10216554 4 mm -
10226554 5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10652905 Fornitore Witeg™ N. del fornitore 1 540 008
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use Witeg™ Glass Beads as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones.
  • Solid
  • Accessory for laboratory columns
  • Range of diameters: between .5 mm and 8mm
Specifica
Tipo Biglie
Materiale Glass
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Quantità 1 kg