Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Glass Beads
Codice prodotto. 10648841
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
0.1 mm
0.30 mm
Dimensione della confezione:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
10648841 0.30 mm 1kg
10526332 0.1 mm 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10648841 Fornitore Edmund Bühler GmbH™ N. del fornitore 0001 065
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For the dissolution of samples into powder
  • Glass construction
  • PbO-free
  • 1kg each in plastic bottle
  • For dissolution of samples into powder
Specifica
Materiale Glass
Diametro (sistema metrico) 0.30 mm
Descrizione PbO-free