Learn More
IKA™ Sfere di vetro
Codice prodotto. 10131765 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10131765 250 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10131765 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0003599200
In stock
Con diametro di 6 mm. Le sfere di vetro IKA™ vengono utilizzate con le provette BMT.
Per uso con provette BMT. Diametro di 6 mm, 250 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Biglie
Materiale Vetro
Diametro (sistema metrico) 6 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette BMT
Quantità 250 g