Learn More
RETSCH Sfere di vetro per mulini
Codice prodotto. 11726175 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
0.10 to 0.25 mm
0.25 - 0.50 mm
0.50 to 0.75 mm
0.75 - 1 mm
1 to 1.5 mm
Dimensione della confezione:
500g
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
11726175 0.10 to 0.25 mm Pezzo
11736175 0.25 - 0.50 mm Pezzo
11756175 0.75 - 1 mm 500g
10782701 1 to 1.5 mm 500g
11746175 0.50 to 0.75 mm 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11726175 Fornitore RETSCH N. del fornitore 22.222.0001
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Retsch MM 200 Mixer Mills.
  • Ideal for disruption of biological cells
Specifica
Tipo Biglie
Materiale Glass
Diametro (sistema metrico) 0.10 to 0.25 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mixer Mill MM 200
Quantità 500 g