Learn More
RETSCH Sfere di vetro per mulini
Codice prodotto. 11746175 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
0.10 to 0.25 mm
0.25 - 0.50 mm
0.50 to 0.75 mm
0.75 - 1 mm
1 to 1.5 mm
Dimensione della confezione:
500g
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11746175 0.50 to 0.75 mm 500g
11726175 0.10 to 0.25 mm Pezzo
11736175 0.25 - 0.50 mm Pezzo
11756175 0.75 - 1 mm 500g
10782701 1 to 1.5 mm 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11746175 Fornitore RETSCH N. del fornitore 22.222.0003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.40€
    60.83€ / 500g
    Risparmia 1.57€
    2% Sconto
Spedizione stimata: 18-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Retsch MM 200 Mixer Mills.
  • Ideal for disruption of biological cells
Specifica
Tipo Biglie
Materiale Glass
Diametro (sistema metrico) 0.50 to 0.75 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mixer Mill MM 200
Quantità 500 g