Learn More
Jenway™ Glass Bench pH Meter
Codice prodotto. 11400479
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo (pH):
-2.000 to 19.999
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo (pH) Dimensione della confezione
11400479 -2.000 to 19.999 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11400479 Fornitore Jenway™ N. del fornitore 3545906
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Versatile, easy-to-use pH, mV, and temperature meter. Jenway™ Glass Bench pH Meter is ideal for routine analysis.
  • Simultaneous readout of pH and temperature
  • pH resolution to 3 decimal places
  • 1, 2 or 3 point calibration
  • Automatic or manual buffer selection
  • Storage of up to 32 results
  • RS232 connection to printer or PC via DataWay
  • 3 year warranty
Specifica
Include Glass combination pH electrode (924 005), electrode stand and holder, ATC probe (027 500), BNC shorting plug, pH 4, 7 and 10 buffers and EU power supply
Precisione (Temperatura) ±0.5°C
Precisione (mV) ±0.2
Precisione (pH) ±0.003
Uscite Analog, RS-232
Intervallo (pH) -2.000 to 19.999
Risoluzione (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Risoluzione (mV) 0.1/1mV
Calibration Points Da 1 a 3
Temperature Range (Metric) -10°C to +105°C
Risoluzione (temperatura) °
Tipo di display LCD
Peso (sistema metrico) 850 g
Warranty 3 Years
Alimentazione EU Power Supply
Tipo di sonda ATC
Tipo Bench pH Meter
Lunghezza (sistema metrico) 210 mm
Larghezza (sistema metrico) 250 mm
Profondità (sistema metrico) 55 mm
Tensione 9 V
Frequenza 50/60 Hz