Learn More
Hirschmann™ Matraccio volumetrico graduato in vetro blu con stopper in polietilene
Codice prodotto. 10218211
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 mL
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 ml
5 L
10000 ml
Giunto rastremato standard:
12/21 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Taper Ground
Smerigliatura standard 12/21 NS
Smeriglio standard 10/19 NS
Smeriglio standard 12/21 NS
Smeriglio standard 14/23 NS
Smeriglio standard 19/26 NS
Smeriglio standard 24/29 NS
Smeriglio standard 29/32 NS
Smeriglio standard 45/40 NS
Smeriglio standard 7/16 NS
Tolleranza:
±0.025 ml
±0.04 ml
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.06 ml
±0.08 ml
±0.1 ml
±0.15 ml
±0.1 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
±0.6 ml
±0.6 ml
±1.2 ml
±2 ml
0.025 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Giunto rastremato standard Tolleranza unitSize
10218211 10000 ml Smeriglio standard 45/40 NS ±2 ml Pezzo
10689451 1000 mL 24/29 NS Standard Ground ±0.6 ml Pezzo
10522891 1000 mL Smeriglio standard 24/29 NS ±0.4 ml Pezzo
11780964 100 ml Smerigliatura standard 12/21 NS ±0.1 ml pezzi 2
11760964 10 ml Smeriglio standard 10/19 NS ±0.04 ml pezzi 2
11708071 10 ml Smeriglio standard 7/16 NS ±0.025 ml pezzi 2
10561161 2000 ml Smeriglio standard 29/32 NS ±0.6 ml Pezzo
11782142 200 ml Smeriglio standard 14/23 NS ±0.15 ml pezzi 2
11718071 20 ml Smeriglio standard 10/19 NS ±0.04 ml pezzi 2
11792142 250 ml Smeriglio standard 14/23 NS ±0.15 ml pezzi 2
11816993 25 mL 12/21 NS Standard Ground ±0.06 ml pezzi 2
11728071 25 mL Smeriglio standard 10/19 NS ±0.04 ml pezzi 2
10244712 20 ml 12/21 NS Standard Ground ±0.04 ml pezzi 2
11702152 500 ml Smeriglio standard 19/26 NS ±0.25 ml pezzi 2
10646111 5 L 34/35 NS Standard Ground ±1.2 ml Pezzo
11770964 50 ml Smeriglio standard 14/23 NS ±0.08 ml pezzi 2
11750964 5 ml Smeriglio standard 10/19 NS ±0.04 ml pezzi 2
11738071 50 ml Smeriglio standard 12/21 NS ±0.06 ml pezzi 2
11772142 100 ml Smeriglio standard 14/23 NS ±0.1 ml pezzi 2
11782412 5 ml 7/16 NS Standard Taper Ground 0.025 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 10218211 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 2820198
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.49€
    323.40€ / pezzi 1
    Risparmia 38.09€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la manipolazione e la misurazione accurata e sicura dei liquidi di laboratorio. Le fiasche volumetriche di Classe A Hirschmann Instruments™ con tappo Poly e graduazione blu sono realizzate con resistenti tubi in vetro DURAN™.
  • With NS ground and polyethylene stopper
  • Acc. to DIN EN ISO 1042
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042
Materiale chiusura Polietilene
Capacità (sistema metrico) 10000 ml
Materiale Vetro Duran, Duran Glass
Altezza (sistema metrico) 570 mm
Limite di errore ±2 ml
Giunto rastremato standard Smeriglio standard 45/40 NS
Tolleranza ±2 ml
Graduated
Classe A