Learn More
- Home
- Products
- Flasks
- Volumetric Flasks
- Hirschmann™ Matraccio volumetrico graduato in vetro blu con stopper in polietilene
Hirschmann™ Matraccio volumetrico graduato in vetro blu con stopper in polietilene
Codice prodotto. 11760964
Change view
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 mL
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 ml
5 L
10000 ml
Giunto rastremato standard:
12/21 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Taper Ground
Smerigliatura standard 12/21 NS
Smeriglio standard 10/19 NS
Smeriglio standard 12/21 NS
Smeriglio standard 14/23 NS
Smeriglio standard 19/26 NS
Smeriglio standard 24/29 NS
Smeriglio standard 29/32 NS
Smeriglio standard 45/40 NS
Smeriglio standard 7/16 NS
Tolleranza:
±0.025 ml
±0.04 ml
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.06 ml
±0.08 ml
±0.1 ml
±0.15 ml
±0.1 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
±0.6 ml
±0.6 ml
±1.2 ml
±2 ml
0.025 mL
Unit Size:
Pezzo
pezzi 2
20 product options available for selection
| Product Code. | Capacità (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Tolleranza | Unit Size |
|---|---|---|---|---|
| 11760964 | 10 ml | Smeriglio standard 10/19 NS | ±0.04 ml | pezzi 2 |
| 10218211 | 10000 ml | Smeriglio standard 45/40 NS | ±2 ml | Pezzo |
| 10689451 | 1000 mL | 24/29 NS Standard Ground | ±0.6 ml | Pezzo |
| 10522891 | 1000 mL | Smeriglio standard 24/29 NS | ±0.4 ml | Pezzo |
| 11780964 | 100 ml | Smerigliatura standard 12/21 NS | ±0.1 ml | pezzi 2 |
| 11708071 | 10 ml | Smeriglio standard 7/16 NS | ±0.025 ml | pezzi 2 |
| 10561161 | 2000 ml | Smeriglio standard 29/32 NS | ±0.6 ml | Pezzo |
| 11782142 | 200 ml | Smeriglio standard 14/23 NS | ±0.15 ml | pezzi 2 |
| 11718071 | 20 ml | Smeriglio standard 10/19 NS | ±0.04 ml | pezzi 2 |
| 11792142 | 250 ml | Smeriglio standard 14/23 NS | ±0.15 ml | pezzi 2 |
| 11816993 | 25 mL | 12/21 NS Standard Ground | ±0.06 ml | pezzi 2 |
| 11728071 | 25 mL | Smeriglio standard 10/19 NS | ±0.04 ml | pezzi 2 |
| 10244712 | 20 ml | 12/21 NS Standard Ground | ±0.04 ml | pezzi 2 |
| 11702152 | 500 ml | Smeriglio standard 19/26 NS | ±0.25 ml | pezzi 2 |
| 10646111 | 5 L | 34/35 NS Standard Ground | ±1.2 ml | Pezzo |
| 11770964 | 50 ml | Smeriglio standard 14/23 NS | ±0.08 ml | pezzi 2 |
| 11750964 | 5 ml | Smeriglio standard 10/19 NS | ±0.04 ml | pezzi 2 |
| 11738071 | 50 ml | Smeriglio standard 12/21 NS | ±0.06 ml | pezzi 2 |
| 11772142 | 100 ml | Smeriglio standard 14/23 NS | ±0.1 ml | pezzi 2 |
| 11782412 | 5 ml | 7/16 NS Standard Taper Ground | 0.025 mL | pezzi 2 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Product Code.
11760964
Supplier
Hirschmann™
Supplier No.
2820161
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Add to basket
Description
- Smerigliatura NS e tappo in polietilene
- Prodotto in conformità con gli standard DIN EN ISO 1042
- Anticorrosione e resistente agli sbalzi termici
- Certificazione di conformità con identificazione del lotto per data
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042 |
| Materiale chiusura | Polietilene |
| Capacità (sistema metrico) | 10 ml |
| Materiale | Vetro Duran, Duran Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 90 mm |
| Limite di errore | ±0,04 ml |
| Giunto rastremato standard | Smeriglio standard 10/19 NS |
| Tolleranza | ±0.04 ml |
| Graduated | Sì |
| Classe | A |