Learn More
- Home
- Products
- Flasks
- Volumetric Flasks
- Hirschmann™ Matraccio volumetrico graduato in vetro blu con stopper in polietilene
Hirschmann™ Matraccio volumetrico graduato in vetro blu con stopper in polietilene
Codice prodotto. 11772142
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 mL
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 ml
5 L
10000 ml
Giunto rastremato standard:
12/21 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Taper Ground
Smerigliatura standard 12/21 NS
Smeriglio standard 10/19 NS
Smeriglio standard 12/21 NS
Smeriglio standard 14/23 NS
Smeriglio standard 19/26 NS
Smeriglio standard 24/29 NS
Smeriglio standard 29/32 NS
Smeriglio standard 45/40 NS
Smeriglio standard 7/16 NS
Tolleranza:
±0.025 ml
±0.04 ml
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.06 ml
±0.08 ml
±0.1 ml
±0.15 ml
±0.1 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
±0.6 ml
±0.6 ml
±1.2 ml
±2 ml
0.025 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
20 product options available for selection
| Codice prodotto. | Capacità (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Tolleranza | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 11772142 | 100 ml | Smeriglio standard 14/23 NS | ±0.1 ml | pezzi 2 |
| 10218211 | 10000 ml | Smeriglio standard 45/40 NS | ±2 ml | Pezzo |
| 10689451 | 1000 mL | 24/29 NS Standard Ground | ±0.6 ml | Pezzo |
| 10522891 | 1000 mL | Smeriglio standard 24/29 NS | ±0.4 ml | Pezzo |
| 11780964 | 100 ml | Smerigliatura standard 12/21 NS | ±0.1 ml | pezzi 2 |
| 11760964 | 10 ml | Smeriglio standard 10/19 NS | ±0.04 ml | pezzi 2 |
| 11708071 | 10 ml | Smeriglio standard 7/16 NS | ±0.025 ml | pezzi 2 |
| 10561161 | 2000 ml | Smeriglio standard 29/32 NS | ±0.6 ml | Pezzo |
| 11782142 | 200 ml | Smeriglio standard 14/23 NS | ±0.15 ml | pezzi 2 |
| 11718071 | 20 ml | Smeriglio standard 10/19 NS | ±0.04 ml | pezzi 2 |
| 11792142 | 250 ml | Smeriglio standard 14/23 NS | ±0.15 ml | pezzi 2 |
| 11816993 | 25 mL | 12/21 NS Standard Ground | ±0.06 ml | pezzi 2 |
| 11728071 | 25 mL | Smeriglio standard 10/19 NS | ±0.04 ml | pezzi 2 |
| 10244712 | 20 ml | 12/21 NS Standard Ground | ±0.04 ml | pezzi 2 |
| 11702152 | 500 ml | Smeriglio standard 19/26 NS | ±0.25 ml | pezzi 2 |
| 10646111 | 5 L | 34/35 NS Standard Ground | ±1.2 ml | Pezzo |
| 11770964 | 50 ml | Smeriglio standard 14/23 NS | ±0.08 ml | pezzi 2 |
| 11750964 | 5 ml | Smeriglio standard 10/19 NS | ±0.04 ml | pezzi 2 |
| 11738071 | 50 ml | Smeriglio standard 12/21 NS | ±0.06 ml | pezzi 2 |
| 11782412 | 5 ml | 7/16 NS Standard Taper Ground | 0.025 mL | pezzi 2 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Codice prodotto.
11772142
Fornitore
Hirschmann™
N. del fornitore
2820181
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
55.00€
46.70€ / pezzi 2
Risparmia 8.30€
15% Sconto
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
39.05 EUR valido fino al 2026-09-30
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27996" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27996" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Descrizione
- With NS ground and polyethylene stopper
- Acc. to DIN EN ISO 1042
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042 |
| Materiale chiusura | Polietilene |
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Materiale | Vetro Duran, Duran Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 170 mm |
| Limite di errore | ±0.1 ml |
| Giunto rastremato standard | Smeriglio standard 14/23 NS |
| Tolleranza | ±0.1 ml |
| Graduated | Sì |
| Classe | A |