Learn More
Hanna Instruments™ Glass BNC Connector Combination pH Electrode
Codice prodotto. 10172701
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di pH:
0 to 14
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di pH Dimensione della confezione
10172701 0 to 14 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10172701 Fornitore Hanna Instruments™ N. del fornitore HI1043B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    348.60€
    255.29€ / pezzi 1
    Risparmia 93.31€
    26% Sconto
Spedizione stimata: 16-11-2026
Specifica
Tipi di connettore BNC
Tipo BNC Connector Combination pH Electrode
Da utilizzare con (applicazione) Used at elevated temperatures the resistance decreases to approach the that of GP glass
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 14
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 100°C