Learn More
Fisherbrand™ Elettrodo pH con struttura in vetro
Codice prodotto. 11786338 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
160 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11786338 160 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11786338
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.50€
    79.75€ / pezzi 1
    Risparmia 14.75€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 19-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
General purpose, standard, glass body pH Meter with an S7 connector. Fisherbrand™ Glass Body pH Electrode, S7 uses a KCl 4M + AGCl electrolyte.
  • General purpose
  • Glass body
  • pH range: 0 - 14
  • Electrolyte: KCl 4M + AgCl
  • Connector: S7
Specifica
Tipi di connettore S7
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Lunghezza (sistema metrico) 160 mm
Intervallo di pH 0 to 14
Intervallo di temperatura (sistema metrico) da 0 a 80 °C