Learn More
Fisherbrand™ Struttura in vetro con microelettrodo pH con testa S7
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
- pH range of 0 to 14
- Temperature range of 0° to 80°C
- Body manufactured from glass
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | S7 |
| Materiale | Vetro |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | °° |
| Da utilizzare con (applicazione) | Capillary tubes, microtiter plates, tube tests and more |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 1 m |
| Diametro (sistema metrico) corpo | 3 mm |