Learn More
Gravis Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 12646326
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 mL
30 ml
100 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 110
pezzi 360
pezzi 86
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12646326 30 ml pezzi 110
11864282 2.5 mL pezzi 360
17624815 100 ml pezzi 86
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12646326 Fornitore Gravis N. del fornitore B00327/110D
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides excellent storage for liquids and solids in the laboratory. Gravis Wide Neck Glass Bottles are to be sealed with waterproof screw caps.
  • Available in a range of capacities
  • Wide neck allows for ease of access to contents
  • Manufactured from soda lime glass
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 ml
Materiale Vetro borosilicato
ID collo (sistema metrico) 38
N. per confezione 110/conf.
Quantità 30mL
Product Type Bottiglia