Learn More
Hellma™ Cella macro con ciotola in vetro
Codice prodotto. 10475041
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
14 mL
17.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10475041 17.5 mL Pezzo
11767263 14 mL pezzi 2
11771804 17.5 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10475041 Fornitore Hellma™ N. del fornitore 1005020
Spedizione stimata: 03-12-2026
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Special Optical Glass 100-OS Macro Cell Cuvettes are manufactured from SCHOTT™ type UK 5 glass, which is made from exceptionally pure raw materials, which gives an improved transmission in the near ultraviolet range.
  • Transmission of more than 80% over a spectral range of between 320 to 2500nm
  • For photometry and colorimetry measurements
Specifica
Tipo Macrocella
Capacità (sistema metrico) 17.5 mL
Materiale Vetro OS
Larghezza (sistema metrico) interno 9.5 mm
Quantità Confezione da 2
Lunghezza del percorso 50 mm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spettrofotometro
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Spettroscopia