Learn More
Hirschmann™ Matraccio volumetrico graduato in vetro marrone con stopper in polietilene
Descrizione
- With polyethylene stopper
- With amber stain graduation
- Acc. to DIN EN ISO 1042
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042 |
| Materiale chiusura | Polyethylene |
| Capacità (sistema metrico) | 5 ml |
| Materiale | Vetro Duran, Duran Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 70 mm |
| Limite di errore | ±0,04 ml |
| Giunto rastremato standard | 10/19 NS Standard Ground |
| Tolleranza | ±0.04 ml |
| Graduated | Sì |
| Classe | A |