Learn More
Witeg™ Reagent Bottles Amber Glass Wide Mouth
Codice prodotto. 15274638
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico)
15274638 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15274638 Fornitore Witeg™ N. del fornitore 5 895 001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.66€
    93.85€ / pezzi 12
    Risparmia 27.81€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Soda glass reagent bottles have a wide neck for easy filling and retrieving samples, they are supplied with a black PP screw cap.
  • Amber glass
  • Wide neck
  • PP screw cap included
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Colore Amber
Materiale Glass
Quantità 12 Pk.
Colore chiusura Black
Closure Included Yes
Tipo di chiusura Screw Cap
Forma Round
Product Type Wide Mouth Bottle