Learn More
Hirschmann™ Pipetta capillare in vetro
Descrizione
- With ringmark
- Conformity certified
- Manufactured from durable DURAN™ glass
- Acc. to ISO 7550, CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Specifica
| Accuracy | 0.0025 |
| Certificazione/Conformità | ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC |
| Materiale | Vetro |
| Graduazioni | 20 μL |
| Include | Marchio a rullo |
| Volume (sistema metrico) | 20 μl |
| Tipo | Pipetta capillare |
| Monouso | Sì |