Learn More
Hirschmann™ Pipetta capillare in vetro
Codice prodotto. 11762293
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 - 5 μl
10 μl
100 μL
100 to 200 μL
20 μl
20 to 40 μL
44.7 μL
50 μl
50 to 100 μL
Include:
1 Ring Mark
2 Ring Marks
Marchio a rullo
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 400
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Include Dimensione della confezione
11762293 1 - 5 μl Marchio a rullo pezzi 1000
11762313 50 to 100 μL 2 Ring Marks pezzi 1000
11772313 100 μL 1 Ring Mark pezzi 1000
15559035 44.7 μL 1 Ring Mark pezzi 1000
11772323 100 to 200 μL 2 Ring Marks pezzi 400
11712313 10 μl Marchio a rullo pezzi 1000
11702313 10 μl Marchio a rullo pezzi 1000
11742313 20 to 40 μL 2 Ring Marks pezzi 1000
11752313 50 μl Marchio a rullo pezzi 1000
11722313 20 μl Marchio a rullo pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11762293 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9600105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    138.60€ / pezzi 1000
    Risparmia 19.40€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Excellent for working with small samples in the laboratory. Hirschmann Instruments™ ringcaps™ Disposable Capillary Pipettes can be utilized for a wide range of scientific and medical applications.
  • With ringmark
  • Conformity certified
  • Manufactured from durable DURAN™ glass
  • Acc. to ISO 7550, CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Accuracy 0.003
Certificazione/Conformità ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Materiale Vetro
Graduazioni 1, 2, 3, 4, 5 μL
Include Marchio a rullo
Volume (sistema metrico) 1 - 5 μl
Tipo Pipetta capillare
Monouso Sì