Learn More
Marienfeld Superior™ Tubi capillari di vetro per determinazioni del punto di fusione
Codice prodotto. 10501363
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) tubo:
70 mm
75 mm
80 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
0.42 mm
0.9 mm
1 mm
1.2 mm
1.5 mm
Product Type:
Tubi capillari
Tubi capillari con un'estremità chiusa
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) tubo Diametro (sistema metrico) interno Product Type Dimensione della confezione
10501363 70 mm 0.9 mm Tubi capillari pezzi 1000
10640783 80 mm 1.2 mm Tubi capillari pezzi 1000
10764034 80 mm 1.2 mm Tubi capillari pezzi 1000
10185413 80 mm 1 mm Tubi capillari pezzi 1000
10222413 80 mm 0.42 mm Tubi capillari pezzi 1000
16341238 75 mm 1.5 mm Tubi capillari con un'estremità chiusa pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10501363 Fornitore Marienfeld Superior™ N. del fornitore 2930201
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-10-2026
Usa Marienfeld Superior™ Tubi Capillari in vetro per la conservazione di piccole quantità di liquidi e per determinare i punti di fusione
  • Con bordi di taglio rettangolari
  • Per uso singolo
  • 100 capillary in una fiala dispensatore, 10 fiale in una scatola
Specifica
Materiale Vetro
Product Type Tubi capillari
Diametro (sistema metrico) interno 0.9 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la determinazione del punto di fusione
Lunghezza (sistema metrico) tubo 70 mm
Quantità 1000