Learn More
Labconco™ Glass Chamber Lids
Codice prodotto. 10454092 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
24 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10454092 24 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10454092 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7439900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.00€
    659.91€ / pezzi 1
    Risparmia 155.09€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
For collector and drying chambers.
  • Recommended for applications in which solvents that damage acrylic are used
Specifica
Tipo Chamber Lid
Materiale Tempered Glass
Size Small
Da utilizzare con (applicazione) Provides additional protection from solvents and corrosives that attach acrylic, such as acetonitrile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Freezone™ 4.5l freeze-dry system collectors/drying chambers or 12-port drying chamber
Include Rubber gasket
Diametro (sistema imperiale) 9.5 in.
Diametro (sistema metrico) 24 cm
Peso (sistema imperiale) 2 lb.
Peso (sistema metrico) 0.9 kg