Learn More
Hanna Instruments™ Elettrodo pH combinato in vetro
Codice prodotto. 10360101
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10360101 120 mm Pezzo
11577739 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10360101 Fornitore Hanna Instruments™ N. del fornitore HI1131B
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Sensing electrode made with a silver ring with a design that is ideal for use in argentometric titrations.
  • Features a glass body, refillable, double junction pH electrode with a BNC connector 
  • Features a single ceramic junction in the outer reference cell and the spherical pH sensing portion is made with high temperature glass
  • Ideal for laboratory samples, beer and other liquid samples, as well as general purpose use
  • Uses high temperature (HT) glass, spherical bulb, glass body, single ceramic frit, double junction and is refillable with 3.5M KCl
Specifica
Tipi di connettore BNC
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Tipo Elettrodo pH combinato
Da utilizzare con (applicazione) Per laboratorio e analisi della birra
Include Cavo coassiale da 1 m, connettore BNC
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 13
Intervallo di temperatura (sistema metrico) da 20 a 40 °C