Learn More
Hanna Instruments™ Elettrodo pH combinato in vetro
Codice prodotto. 11577739
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11577739 150 mm Pezzo
10360101 120 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11577739 Fornitore Hanna Instruments™ N. del fornitore HI1110B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.55€
    155.01€ / pezzi 1
    Risparmia 105.54€
    40% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Sensing electrode made with a silver ring with a design that is ideal for use in argentometric titrations.
  • Recommended for use with pH 20 and pH 21 pH meters
  • For general laboratory use
  • Combination pH Electrode
  • Glass body ORP half-cell electrode with a BNC connector
  • Sensing electrode made with a silver ring and is to be used in conjunction with a reference half-cell electrode
  • Design consideration ideal for use in argentometric titrations
Specifica
Tipi di connettore BNC
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Tipo Elettrodo pH combinato
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso generico in laboratorio
Include Cavo coassiale da 1 m, connettore BNC
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 13
Intervallo di temperatura (sistema metrico) da 20 a 40 °C