Learn More
BRAND™ SILBERBRAND™ Compact Automatic Burette with Plastic Bottle
Codice prodotto. 10515775 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10515775 10 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10515775 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 23809
Spedizione stimata: 14-12-2026
Fast to dismantle and easy to clean. Easy to repair - all individual components replaceable! AR-GLAS™, detachable PTFE stopcock. Error limits according to class B, DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex).
  • AR-GLAS™ construction
  • Schellbach style
  • Calibrated to Deliver (TD, Ex)
  • Class B, DIN EN ISO 385
  • Graduations in black
  • Includes LDPE 1000mL bottle with pedestal, detachable PTFE stopcock and PVC filling tube
  • Support/clamp not included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) PE Bottle
Materiale Borosilicate Glass
Graduazioni 0.05 mL
Include 1000 mL PE Bottle
Materiale del rubinetto PTFE
Tipo Schellbach Buret
Class Class B
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385