Learn More
Fisherbrand™ Imbuto separatore conico in vetro con rubinetto d'arresto in PTFE
Codice prodotto. 11592782 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Numero stopper:
19/26
24/29
29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Numero stopper Dimensione della confezione
11592782 500 ml 24/29 Pezzo
11502792 1000 ml 29/32 Pezzo
11572782 100 ml 19/26 Pezzo
11582782 250 ml 24/29 Pezzo
11562782 50 ml 19/26 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11592782
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato con certificazione ISO 4800. L'imbuto separatore conico in vetro con rubinetto d'arresto in PTFE Fisherbrand™ è dotato di tappo in vetro e in plastica. Disponibile con rubinetto d'arresto in PTFE o vetro intercambiabile.
Manufactured from Borosilicate Glass and ISO 4800 Certified. Fisherbrand™ Glass Conical Separating Funnel with PTFE Stopcock is supplied with a glass and plastic stopper. Available with interchangeable glass or PTFE stopcock.
  • Manufactured from Borosilicate Glass
  • ISO 4800 Certified
  • Supplied with a glass and plastic stopper
  • Available with PTFE stopcock
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Materiale Vetro borosilicato
Certificazione/Conformità ISO 4800
Quantità Conf. da 1
Valvola di chiusura PTFE
Stopper Material Vetro, plastica
Numero stopper 24/29
Product Type Separatory Funnel