Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Glass Distillation Thermometer
Codice prodotto. 10294051
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
0°C to 150°C
0°C to 250°C
Lunghezza (sistema metrico):
55 mm
70 mm
85 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Lunghezza (sistema metrico) unitSize
10294051 0°C to 150°C 55 mm Pezzo
10756761 0°C to 250°C 55 mm Pezzo
10529751 0°C to 150°C 70 mm Pezzo
10458982 0°C to 150°C 85 mm Pezzo
10294621 0°C to 250°C 85 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10294051 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05065001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    69.25€ / pezzi 1
    Risparmia 41.75€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 01-09-2026
Specifica
Riempimento bottiglia Paraffin Oil
Lunghezza (sistema metrico) 55 mm
Materiale Glass
Product Type Distillation Thermometer
Temperatura max (sistema metrico) 150°C
Min. Temperature (Metric) 0°C
Temperature Range (Metric) 0°C to 150°C