Learn More
Cole-Parmer™ Distillatore in vetro Distinction
Codice prodotto. 12730696
Cambia vista
Click to view available options
Portata uscita:
4 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata uscita Dimensione della confezione
12730696 4 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12730696 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 9929500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2742.27€
    2188.37€ / pezzi 1
    Risparmia 553.90€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Massima purezza dei distillati unita a una grande convenienza. Il distillatore in vetro Distinction Stuart™ è interamente realizzato in vetro con riscaldatori rivestiti in silice.
Ensure top purity distillate at an economical price. Stuart™ Glass Distinction Water Stills feature all glass construction with silica sheathed heaters.
  • Two independent safety thermostats prevent overheating
  • Heating element shuts down when reservoir is full
This all-glass water still with silica-sheathed heaters and high-efficiency condenser ensures top distillate purity at an economical price. A reservoir level control feature automatically turns off the heater when the reservoir is full preventing any overflow. Two independent safety thermostats, mounted in the condenser and boiler, prevent overheating in the event the water supply is interrupted.
Easily and safely change the hoses without the risk of breaking any glassware using the screw thread connections. Built-in acid addition funnel and drain stopcock allow for easy descaling without dismantling the glassware. Use the still on a benchtop or wall mount using the two predrilled screw holes in the stand.
Specifica
Product Type Distillatore Distinction
Portata uscita 4 l
Requisiti elettrici 220 o 240 V, 50 - 60 Hz, 3 kW
Frequenza Da 50 a 60 Hz
Materiale Glass
Fase 1
Tensione 240 V
Inlet Water Temperature (Metric) Da 25 a 35 °C
Modello D4000
Profondità (sistema imperiale) 21.3 in.
Profondità (sistema metrico) 540 mm
Altezza (sistema imperiale) 16.1 in.
Altezza (sistema metrico) 410 mm
Larghezza (sistema imperiale) 21.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 540 mm