Learn More
BUCHI Glass Drying Flasks
Codice prodotto. 10406201 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
350 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10406201 350 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10406201 Fornitore BUCHI N. del fornitore 002965
Spedizione stimata: 28-01-2027
Glass Oven Drying Tube for sublimation accessory on B-585 and G-300 Drying Oven
  • Drying tube Glass
  • Flange: Dia. 56 mm
  • Length: 230 mm
  • Volume: 350 mL
  • For sublimation accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 350 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 56 mm
Materiale Glass
Product Type Drying Flask