Learn More
Sentek™ Glass Electrode Redox Fest
Codice prodotto. 11921616
Encompass
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo (mV):
0 to 1000mV
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo (mV) Dimensione della confezione
11921616 0 to 1000mV Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11921616 Fornitore Sentek™ N. del fornitore OI10
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Specifica
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Tipo Electrode Redox Fest
Giunzione Porous Teflon
Intervallo (mV) 0 to 1000mV