Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione con involucro in vetro
Codice prodotto. 11547792 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
6 mm
12 mm
19 mm
25 mm
45 mm
60 mm
Diametro (sistema metrico):
5 mm
6 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11547792 12 mm 5 mm pezzi 5
11878922 6 mm 5 mm pezzi 10
11537792 6 mm 5 mm pezzi 5
11838902 25 mm 6 mm pezzi 10
11567792 25 mm 6 mm pezzi 5
11848902 45 mm 8 mm pezzi 5
11858902 60 mm 8 mm pezzi 5
11828902 12 mm 5 mm pezzi 10
11557792 19 mm 5 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11547792
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Da utilizzare con terreni molto abrasivi che possono erodere il PTFE. L'ancoretta di agitazione magnetica con involucro in vetro è cilindrica ed è adatta a molti impieghi.
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Use with very abrasive media that may erode PTFE
  • Autoclavable
Specifica
Autoclavabile Sì
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Trasparente
Descrizione Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in vetro
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Diametro (sistema metrico) 5 mm
Lunghezza (sistema metrico) 12 mm
Quantità 5/conf.
Forma Cilindrico