Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione con involucro in vetro
Codice prodotto. 11567792 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
6 mm
12 mm
19 mm
25 mm
45 mm
60 mm
Diametro (sistema metrico):
5 mm
6 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11567792 25 mm 6 mm pezzi 5
11878922 6 mm 5 mm pezzi 10
11537792 6 mm 5 mm pezzi 5
11838902 25 mm 6 mm pezzi 10
11848902 45 mm 8 mm pezzi 5
11858902 60 mm 8 mm pezzi 5
11828902 12 mm 5 mm pezzi 10
11547792 12 mm 5 mm pezzi 5
11557792 19 mm 5 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11567792
In stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Da utilizzare con terreni molto abrasivi che possono erodere il PTFE. L'ancoretta di agitazione magnetica con involucro in vetro è cilindrica ed è adatta a molti impieghi.
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Use with very abrasive media that may erode PTFE
  • Autoclavable
Tekniske data
Autoclavabile Sì
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Trasparente
Descrizione Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in vetro
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Diametro (sistema metrico) 6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Quantità 5/conf.
Forma Cilindrico
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.