Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione con involucro in vetro
Da utilizzare con terreni molto abrasivi che possono erodere il PTFE. L'ancoretta di agitazione magnetica con involucro in vetro è cilindrica ed è adatta a molti impieghi.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00900kg
Descrizione
- Ancoretta di agitazione magnetica stabile per impieghi generici
- Utilizzare con terreni molto abrasivi che possono erodere il PTFE
- Autoclavabile
Specifica
5 mm | |
Trasparente | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore | |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
Cilindrico |
Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in vetro | |
5/conf. | |
Sì | |
19 mm |