Learn More
Macherey Nagel Glass Fiber Filter Circles, MN 85/70 BF
Round, glass fiber filters with fast filtration and very high particle retention.
Marca:  Macherey Nagel 404007
Codice prodotto. 10133771
  • 53.15€ / pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-04-2026
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from borosilicate glass fibers
  • Chemically resistant towards most organic and inorganic solvents (except HF)
Specifica
Specifica
70 g/m2
0.6μm
MN 85/70 BF
0.35 mm
70 mm
Round
15 sec.
100/Pk.
70 mm