Learn More
Merck Glass Fiber Filters with Binder, 1 μm
For prefiltration and contamination analysis
72.55€ - 245.00€
Specifica
Velocità di flusso dell'aria | 10.6 l/min./cm2 |
---|---|
Resistenza dell'aria | 210 mm di H2O |
Autoclavabile | Sì |
Colore | Bianco |
Tipo di filtro | Filtro spesso |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10044360
|
Merck
AP1502500 |
0.98 in. | 2.5 cm |
72.55€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10588812
|
Merck
AP1504200 |
1.6 in. | 4.2 cm |
82.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10752721
|
Merck
AP1504700 |
1.8 in. | 4.7 cm |
103.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10176180
|
Merck
AP1507500 |
2.9 in. | 7.5 cm |
139.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10598812
|
Merck
AP1509000 |
3.5 in. | 9 cm |
195.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10309640
|
Merck
AP1512450 |
4.88 in. | 12.4 cm |
211.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10208190
|
Merck
AP1514250 |
5.59 in. | 14.2 cm |
245.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
For prefiltration and contamination analysis
Millipore fibrous disc filters are available in a wide range of flow rates and throughput capacities. Our Glass Fiber filters are available with or without binder resins and can be sterilized by EO, gamma, or autoclave (121°C at 1 bar). Glass Fiber Filters with Binder Resin: Millipore filters with binder resin have superior wet strength and are excellent for qualitative analysis and prefiltration, especially for heavily contaminated liquids. They are also widely used for clarification of aqueous solutions.Type AP15Specifica
10.6 l/min./cm2 | |
Sì | |
Filtro spesso | |
Da 0.2 a 0.6 μm | |
Sterile | |
Prefiltrazione e analisi dei contaminati | |
Hydrophilic | |
100 μg/cm2 | |
1022 °F | |
0.031 in. | |
Filter Membranes |
210 mm di H2O | |
Bianco | |
Microfibra di vetro borosilicato | |
1 μm | |
1.6 ml/min./cm2 | |
AP15 | |
Resina legante | |
Liscio | |
550 °C | |
790 μm | |
Idrofilo |