Learn More
Merck Glass Fiber Filters Without Binder, 1.2 μm
Hydrophilic Glass Fiber without Binder Resin filter
99.60€ - 214.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Colore | White |
Tipo di filtro | Depth Filter |
Sterilità | Sterile |
Tipo di superficie | Plain |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) disco | Dimensione del poro | Portata | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) disco | Dimensione del poro | Portata | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10548252
|
Merck
APFC02500 |
2.5 cm | 1.2 μm | 1.2 mL/min/ cm2 | 240 μm |
99.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10208350
|
Merck
APFC04700 |
4.7 cm | 1.2 μm | 1.2 mL/min/ cm2 | 240 μm |
139.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10268390
|
Merck
APFC09050 |
9 cm | 1.2 μm | 1.2 mL/min/ cm2 | 240 μm |
115.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11718792
|
Merck
APFC03700 |
3.7 cm | 1.2 μm | 1.2 mL/min/ cm2 | 240 μm |
124.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11738792
|
Merck
APFF03700 |
3.7 cm | 0.7 μm | 1.4 mL/min/ cm2 | 380 μm |
214.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Hydrophilic Glass Fiber without Binder Resin filter
Millipore fibrous disc filters are available in a wide range of flow rates and throughput capacities. Our Glass Fiber filters are available with or without binder resins and can be sterilized by EO, gamma, or autoclave (121 °C at 1 bar).Glass Fiber Filters without Binder Resin:
The filters without binder resin retain their structural integrity without weight loss when heated up to 500 °C and can therefore be used in gravimetric analysis as well as for the filtration of hot gases.
Type APFA
•Retains fine particles with good efficiency, even at high flow rates
•Recommended for monitoring wastewater and collecting suspended particles in gases (e.g., fumes from chimneys)
•Use in biochemical applications (e.g., collection of cells and filtration of protein or nucleic acid precipitates)
Specifica
Autoclavable | |
Depth Filter | |
Plain | |
Filter Membranes |
White | |
Sterile | |
500°C | |
Hydrophilic |