missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Horst™ Glass Fiber GB Model Tape

Codice prodotto. 12831933
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
15mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) unitSize
12831933 15mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12831933 Fornitore Horst™ N. del fornitore 100302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.61€
    20.36€ / pezzi 1
    Risparmia 10.25€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Dimensioni (L x P) 50 Lm
Dimensioni (L x P x A) 50 Lm
Lunghezza (sistema metrico) 50 m
Modello GB
Materiale Glass Fiber
Larghezza (sistema metrico) 15mm
Product Type Heating Tape
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.