Learn More
Horst™ Nastro morbido in fibra di vetro modello GBW
Codice prodotto. 11903925
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Fibra di vetro
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11903925 Fibra di vetro Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11903925 Fornitore Horst™ N. del fornitore 100201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.90€
    92.42€ / pezzi 1
    Risparmia 48.48€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Fleecy glass fiber tape for insulating heated sections. Horst™ GBW Glass Fiber Fleecy Tape provides protection up to 450°C.
  • Easy to apply thermal insulation
  • Tape format
  • Easy to remove if necessary
Specifica
Descrizione 3mm thick
Lunghezza (sistema metrico) 30 ml
Modello GBW
Materiale Fibra di vetro
Larghezza (sistema metrico) 25 mm
Product Type Nastro Fleecy
Temperatura (sistema metrico) 450°C