Learn More
Horst™ Glass Fiber MG Model Needled Mat
Codice prodotto. 10362322
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Glass Fiber
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
10362322 Glass Fiber Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10362322 Fornitore Horst™ N. del fornitore 101701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.77€
    33.57€ / pezzi 1
    Risparmia 17.20€
    33% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Modello MG
Materiale Glass Fiber
Product Type Needled Mat
Da utilizzare con (applicazione) Pipe and Container Insulation